18616
Kaolin
heavy, powder
Sinónimos:
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
calidad
heavy
impurezas
acid. or alk. react. impurities, in accordance
organic impurities, in accordance
≤0.01% heavy metals (as Pb)
≤1% soluble in acid (as SO4)
capacidad
in accordance absorption capacity
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤250 mg/kg
idoneidad
in accordance for identity
passes test for swelling capacity
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Clave InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?