57619
Acetic acid – triethylamine solution 1:1
suitable for HPLC, 2M:2M aqueous solution, LiChropur™
Sinónimos:
Triethylamine : Acetic acid 1:1 solution, Triethylammonium acetate solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
λ
neat
Absorción UV
λ: 250 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
cadena SMILES
CC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Direct enantiomeric resolution of betaxolol with application to analysis of pharmaceutical products.: This study presents a method for the direct enantiomeric resolution of betaxolol, where acetic acid and triethylamine are used to facilitate the chiral separation in analytical processes, showcasing its application in pharmaceutical analysis (Hefnawy et al., 2007).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)