18597
Triethylammonium bicarbonate buffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
Sinónimos:
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
calidad
LiChropur™
concentración
1 M
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.05% non-volatile matter
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
densidad
1.015-1.024
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
Clave InChI
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?