56778
Triethylammonium phosphate solution
suitable for HPLC, 0.95-1.05 M
Sinónimos:
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
0.95-1.05 M
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.358-1.362
densidad
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)