Key Documents
90358
Sigma-Aldrich
Tampón de acetato de trietilamonio
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Sinónimos:
Tampón de acetato de trietilamonio, Disolución tampón 1 M pH 7,0 (volátil)
About This Item
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
assay
0.95—1.05 mol
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
dry at room temperature
concentration
1 M
~1.0 M in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.357
pH
7.0
6.1
density
1.002 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for chromatography
suitable for protein modification
suitable for separation of small nucleic acid fragments
application(s)
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
General description
El acetato de trietilamonio, también conocido como TEAA, es una disolución tampón volátil muy utilizada como amortiguador en diversas aplicaciones bioquímicas y biológicas, particularmente en investigación sobre péptidos y proteómica. Es una opción común para el reactivo de par iónico en la separación cromatográfica de oligonucleótidos y desempeña un papel clave en las disoluciones tampón para la síntesis y purificación de oligonucleótidos.
Application
El acetato de trietilamonio se ha utilizado:
  • como disolución tampón en estudios de proteómica
  • como componente de la fase móvil para separar los azúcares nucleótidos
  • como amortiguador para la separación de glucopéptidos en investigación en proteómica
Features and Benefits
  • Adecuado para investigación biológica y bioquímica
  • La disolución ya preparada reduce la necesidad de tiempo de preparación
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Sialic acid biosynthesis pathway blockade disturbs neuronal network formation in human iPSC-derived excitatory neurons
Mijdam R et al.
Journal of Neurochemistry, 167, 76-89 (2023)
Mapping the O-glycoproteome using site-specific extraction of O-linked glycopeptides (EXoO)
Yang W et al.
Molecular Systems Biology, 14, e8486-e8486 (2018)
Weiming Yang et al.
Nature protocols, 15(8), 2589-2610 (2020-07-19)
Protein glycosylation is one of the most common protein modifications. A major type of protein glycosylation is O-GalNAcylation, in which GalNAc-type glycans are attached to protein Ser or Thr residues via an O-linked glycosidic bond. O-GalNAcylation is thought to play
Single-molecule mRNA detection and counting in mammalian tissue
Lyubimova A, et al.
Nature Protocols, 8(9) (2013)
Johannes Zander et al.
Infection and immunity, 76(4), 1333-1339 (2007-12-28)
Thymidine-dependent small-colony variants (SCVs) of Staphylococcus aureus are frequently associated with persistent and recurrent infections in cystic fibrosis patients. The phenotypic appearance of S. aureus SCVs or normal-colony variants (NCVs) is postulated to be affected by the intracellular amount of
Artículos
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.