Merck
05587
Supelco
Dexrazoxane
analytical standard
Sinónimos:
(+)-(S)-4,4′-Propylenedi-2,6-piperazinedione, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, Cardioxane, ICRF-187, NSC169780, Zinecard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
268.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
Clave InChI
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dexrazoxane is a cardioprotective compound against anthracyclines. It functions by inhibiting topoisomerase II without inducing DNA strand breaks. Dexrazoxane is a + enantiomer of razoxane.
Dexrazoxane is a cardioprotective compound used to counteract the effects of anthracyclines. Dexrazoxane is believed to function as a free radical scanenger.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)