11633716001
Roche
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments
from sheep
Sinónimos:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
sheep
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized
envase
pkg of 50 U
fabricante / nombre comercial
Roche
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- whole-mount in situ hybridization
- fluorescence in situ hybridization
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- Southern blot
- western blot
- double labeling experiments
- lectin blots
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments give considerably higher signal-to-noise values compared to anti-Digoxigenin-Fab fragment conjugated to the unpolymerized horseradish peroxidase in ELISA applications. It is specifically useful when high sensitivity is required.
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments have not been evaluated in immunohistochemistry.
Nota de preparación
- Dot blot: 50 to 100 mU/ml
- ELISA: 2 to 50 mU/ml
- Western blot: 50 to 100 mU/ml
- Southern blot: 50 to 100 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Reconstitución
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.