Documentos clave
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Sinónimos:
Microtube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom
natural polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
cap pushfit attached cap
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4323
tapón diám.
13.4 mm
capacidad
1.5 mL
tubo diám.
12.9 mm
idoneidad
suitable for (Microcentrifugation)
Descripción general
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Características y beneficios
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)