MABC547
Anti-Poly ADP-ribose Antibody, clone 10H
clone 10H, from mouse
Sinónimos:
Anti-PAR antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10H, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG3κ
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PARP1(142)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Poly (ADP-ribose) synthesis on transfected CV-1 cells via indirect immunofluorescence (J.H. Kupper, et al. J. Biol. Chem. (1990) 265:18721).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected UV treated HeLa cells. Little or no signal observed in untreated HeLa cells.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable