Key Documents
MABF96
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TRAcP, clon 9C5
clone 9C5, from mouse
Sinónimos:
Tartrate-resistant acid phosphatase type 5, TR-AP, Tartrate-resistant acid ATPase, TrATPase, Type 5 acid phosphatase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9C5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACP5(54)
General description
La fosfatasa ácida resistente al tartrato tipo 5 (TRAcP), también conocida como Acp5, es secretada por los osteoclastos durante la reabsorción ósea. La liberación de TRAcP fue estimulada por citocinas reabsorbógenas y reprimida por la calcitonina (un inhibidor de la reabsorción). También se sabe que la TRAcP se expresa en grandes cantidades en los macrófagos activos y las células dendríticas y que desempeña un papel esencial en la presentación de los antígenos a las células T. Se ha demostrado que la TRAcP inactiva liberada de los macrófagos del tejido adiposo provoca obesidad hiperplásica, manteniendo el metabolismo lipídico y la sensibilidad a la insulina normales.
Immunogen
Proteína purificada de longitud completa que corresponde a la TRAcP humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en WB. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IP. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en DB. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844).
Análisis ELISA: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en ELISA. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IC. (Janckila, A.J., et al. (1996). The Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 44(3):233-244.)
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-TRAcP, clon 9C5, detecta el nivel de TRAcP, y se ha publicado y validado para utilizar en IH, IP, DB y WB.
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Quality
Evaluada mediante inmunohistoquímica en células B grandes malignas en tejido de tricoleucemia.
Análisis mediante inmunohistoquímica: la dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la TRAcP en células B grandes malignas en tejido de tricoleucemia.
Target description
36 kDa calculados
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150mM con azida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células B grandes malignas en tejido de tricoleucemia
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Christina Møller Andreasen et al.
Bone, 173, 116787-116787 (2023-05-08)
Although failure to establish a vascular network has been associated with many skeletal disorders, little is known about what drives development of vasculature in the intracortical bone compartments. Here, we show that intracortical bone resorption events are coordinated with development
Nicolai Ernlund Lassen et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 32(7), 1395-1405 (2017-02-09)
It is well known that bone remodeling starts with a resorption event and ends with bone formation. However, what happens in between and how resorption and formation are coupled remains mostly unknown. Remodeling is achieved by so-called basic multicellular units
Xenia G Borggaard et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 896841-896841 (2022-07-02)
The strictly regulated bone remodeling process ensures that osteoblastic bone formation is coupled to osteoclastic bone resorption. This coupling is regulated by a panel of coupling factors, including clastokines promoting the recruitment, expansion, and differentiation of osteoprogenitor cells within the
Julia Brun et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 35(12), 2458-2469 (2020-08-11)
The physiological functions of platelet-derived growth factor receptors (PDGFRs) α and β in osteoblast biology and bone metabolism remain to be established. Here, we show that PDGFRA and PDGFRB genes are expressed by osteoblast-lineage canopy and reversal cells in close
Annika Nordstrand et al.
Clinical & experimental metastasis, 34(3-4), 261-271 (2017-04-28)
Prostate cancer (PCa) patients with bone metastases are primarily treated with androgen deprivation therapy (ADT). Less pronounced ADT effects are seen in metastases than in primary tumors. To test if acute effects of ADT was enhanced by concurrent inhibition of