MAB8727
Anti-Rabies Antibody, Glycoprotein, clone 24-3F-10
clone 24-3F-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
24-3F-10, monoclonal
reactividad de especies
vertebrates
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
quantification of the rabies
immunizing antigen in the
production of rabies vaccine by
recombinant technology.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable