Merck
P1379
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
viscous liquid
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
description
non-ionic
Quality Level
assay
>40% (GC)
form
viscous liquid
mol wt
~1228
composition
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
concentration
≥40.0% (GC)
technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
impurities
≤3.0% water
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
acid number
≤2.2 mg/g
hydroxyl value
96‑108 mg/g
transition temp
cloud point 76 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
suitability
complies for IR spectroscopy
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tween® 20 es un éster de sorbitol de polioxietileno que pertenece a la familia polisorbato. Es un detergente no iónico que tiene un peso molecular de 1 225 dalton, asumiendo 20 unidades de óxido de etileno, 1 sorbitol, y 1 ácido láurico como el ácido graso primario. Las subunidades de óxido de etileno son responsables de la naturaleza hidrófila del tensioactivo, mientras que las cadenas de hidrocarburos proporcionan el ambiente hidrófobo. El sorbitol forma el anillo principal al que se conectan los polímeros de óxido de etileno.
Tween® 20 es un tensioactivo y detergente no iónico ampliamente aplicado en investigación bioquímica y de ciencias de la vida. Su uso predominante consiste en la solubilización de las proteínas de membrana durante el aislamiento de complejos membrana-proteína. Además, es un componente de varios amortiguadores de lavado, bloqueo, dilución y estabilización. Por otro lado, funciona como reactivo en inmunohistoquímica, abarcando técnicas como inmunoelectrotransferencia (western blot) y ELISA. En estas aplicaciones, Tween® 20 desempeña funciones cruciales, como evitar la unión inespecífica de los anticuerpos, minimizar la tinción de fondo y garantizar la distribución uniforme de los reactivos.
Los tensioactivos, que poseen componentes hidrófilos e hidrófobos, se dividen en dos categorías principales: iónicos, que se ionizan en el agua (aniónicos, catiónicos o anfolíticos), y no iónicos, que no se ionizan. El producto que nos ocupa es un tensioactivo no iónico con diversas aplicaciones, como emulsificación, dispersión, solubilización y detergente. Además, puede actuar como solubilizante de las proteínas de membrana.
Application
El TWEEN 20 es un detergente no iónico muy utilizado en aplicaciones bioquímicas. Se ha utilizado como emulsionante para la preparación de emulsiones de aceite en agua estables. El TWEEN 20 se ha utilizado en la preextracción de membranas para eliminar las proteínas periféricas (utilizado al 2 % para la extracción de las proteínas ligadas a las membranas).
El TWEEN 20 se ha utilizado como bloqueante para inmunoanálisis en membrana a una concentración típica del 0,05 %. El TWEEN 20 puede utilizarse para lisar células de mamífero a una concentración comprendida entre el 0,005 y el 0,5%.
El TWEEN 20 se ha utilizado como componente de:
  • el tampón de lavado y el tampón de bloqueo en la inmunoelectrotransferencia
  • el tampón de bloqueo en la inmunohistoquímica
  • el tampón de lavado en el ELISA (enzimoinmunoanálisis de absorción)
  • la mezcla de reacción de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa)
Detergente no iónico
Features and Benefits
  • Tensioactivo muy versátil para su investigación en ciencias de la vida y bioquímica
  • Excelente agente solubilizante, dispersante y emulsionante
  • Adecuado para la extracción de ARN y ADN, cultivo de células de mamíferos y purificación de proteínas
Packaging
P1379-1KT:
Cada kit contiene 3 muestras de 100 ml; cada muestra procede de un lote de fabricación único.
Preparation Note
El TWEEN 20 es miscible en agua (100 mg/ml), lo que produce una disolución amarilla transparente. También es miscible con alcohol, dioxano y acetato de etilo. El TWEEN 20 es insoluble en parafina líquida y en aceites fijos.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ethylene and carbon dioxide production by developing strawberries show a correlative pattern that is indicative of ripening climacteric fruit.
Lannetta PM et al
Physiologia Plantarum, 127.2, 247-259 (2006)
Use of tRNA consensus primers to indicate subgroups of Pseudomonas solanacearum by polymerase chain reaction amplification.
Seal SE et al
Applied and Environmental Microbiology, 58(11), 3759-3761 (1992)
Gene expression and immune response kinetics using electroporation-mediated DNA delivery to muscle.
Gr?nevik E et al
The journal of gene medicine, 7(2), 218-227 (2005)
Jennifer Somerfield et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(1), 763-768 (2010-06-04)
Biological therapies, even humanized mAbs, may induce antiglobulin responses that impair efficacy. We tested a novel strategy to induce tolerance to a therapeutic mAb. Twenty patients with relapsing-remitting multiple sclerosis received an initial cycle of alemtuzumab (Campath-1H), up to 120
Thomas Beuchert Kallehauge et al.
Scientific reports, 7, 40388-40388 (2017-01-17)
Recombinant protein production coopts the host cell machinery to provide high protein yields of industrial enzymes or biotherapeutics. However, since protein translation is energetically expensive and tightly controlled, it is unclear if highly expressed recombinant genes are translated as efficiently
Artículos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocolos
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Contenido relacionado
Find solutions for bulk production, custom packaging, and personalized chemical services to meet your unique research, development, and manufacturing requirements in your industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and research institutions.