Key Documents
ECM555
Sigma-Aldrich
Ensayo de infiltración celular ECMatrix QCM, 96 pocillos (8 µm), fluorimétrico
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit employs a 96-well plate, and provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
Sinónimos:
8 μm pore cell invasion assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
General description
El ensayo de infiltración celular QCM ECMatrix implica células infiltradas en el fondo de la membrana de la plaquita y se puede obtener mediante el tratamiento de la membrana con tampón de desprendimiento celular. Las células se lisan y se detectan mediante el colorante patentado CyQuant GR. Este colorante es un colorante verde-fluorescente y se une bien con los ácidos nucleicos celulares para emitir una fluorescencia intensa. El kit de ensayo proporciona un sistema eficiente para evaluar la infiltración de células tumorales a través de un modelo de membrana basal.
Application
El análisis de infiltración celular QCM ECMatrix, 96 pocillos (8 μm), fluorimétrico, se ha utilizado en el ensayo de infiltración celular de:
  • carcinoma humano de cuello uterino
  • osteosarcoma
  • células de cáncer de mama
  • células de cáncer colorrectal
Ideal para el cribado de agentes farmacológicos, evaluación de MMP o proteasas responsables de la infiltración celular, y análisis de la función génica en células transfectadas
Features and Benefits
  • El ensayo no requiere marcaje, raspado, lavado ni recuento celulares
  • Adecuado para el cribado a gran escala y la comparación cuantitativa de varias muestras debido a la detección de fluorescencia homogénea y a la plaquita de 96 pocillos
  • Permite un sistema rápido y eficiente para la determinación cuantitativa de varios factores de infiltración celular
Components
Conjunto de placa de infiltración celular de 24 pocillos estéril: (Nº ref. 90200) Una bandeja de alimentación de 96 pocillos y una placa de cámara de infiltración celular de 96 pocillos con plaquitas recubiertas con ECMatrixTM.
Bandeja para cultivo celular de 96 pocillos: (Nº de ref. 90129) Una bandeja de alimentación de 96 pocillos.
Disolución de desprendimiento celular: (Nº de ref. 90131) Un frasco - 16 ml.
Tampón de lisis celular x4: (Nº de ref. 90130) Un frasco - 16 ml.
Colorante CyQuant GR: (Nº de ref. 90132) Un vial - 75 μl
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Sodium arsenite inhibits migration of extravillous trophoblast cells in vitro.
Chi-Shan Li,Rita Loch-Caruso
Reproductive Toxicology null
Sheeba Irshad et al.
Cancer research, 77(5), 1083-1096 (2017-01-14)
Cancer cells tend to metastasize first to tumor-draining lymph nodes, but the mechanisms mediating cancer cell invasion into the lymphatic vasculature remain little understood. Here, we show that in the human breast tumor microenvironment (TME), the presence of increased numbers
Increases in mitochondrial biogenesis impair carcinogenesis at multiple levels.
Xiao Wang,Carlos T Moraes
Molecular Oncology null
Differential expression of matrix metalloproteinases in brain- and bone-seeking clones of metastatic MDA-MB-231 breast cancer cells.
Andreas M Stark,Bartosz Anuszkiewicz,Rolf Mentlein,Toshiyuki Yoneda,H Maximilian Mehdorn et al.
Journal of Neuro-Oncology null
Targeting of Integrin {beta}1 and Kinesin 2{alpha} by MicroRNA 183.
Li G, Luna C, Qiu J, Epstein DL, Gonzalez P
The Journal of Biological Chemistry null