Key Documents
ECM506
Sigma-Aldrich
Ensayo colorimétrico de migración celular por quimiotaxis QCM, 24 pocillos (5 µm)
This 3 um QCM Chemotaxis Assay 24-well plate -colorimetric is performed in a Migration Chamber, based on the Boyden chamber principle.
Sinónimos:
Cell migration assay, Chemotaxis assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
También disponible: Ensayo de raspado Cell Comb ¡Obtenga datos bioquímicos de un ensayo de raspado!
Introducción
La migración celular es una función fundamental de los procesos celulares normales, como el desarrollo embrionario, la angiogénesis, la cicatrización de heridas, la respuesta inmunitaria, la inmunodeficiencia y la inflamación (1, 2). La mayoría de las células tiene un tamaño de 30 a 50 µm y pueden migrar a través de poros de 3 a 10 µm. Las plaquitas de membrana microporosa se utilizan ampliamente para ensayos de migración e invasión celulares. El más ampliamente aceptado de los cuales es el ensayo de la cámara de Boyden. En el sistema de la cámara de Boyden se utiliza una cámara de plástico hueca, precintada en un extremo con una membrana porosa. Esta cámara se suspende en un pozo más grande que puede contener medio o quimioatrayentes. Las células se colocan en el interior de la cámara y se las permite migrar a través de los poros hacia el otro lado de la membrana. A continuación, se tiñen y se cuentan las células migratorias. La mayoría de los análisis de migración utilizan un tamaño de poro de 8 µm, ya que es apropiado para la mayoría de tipos de células, por ejemplo, células epiteliales y fibroblastos. En el análisis colorimétrico de quimiotaxis de Millipore 5 µm QCM 24-pocillos se utiliza un tamaño de poro de 5 µm, que es apropiado para un subconjunto de fibroblastos o células cancerosas como las células NIH-3T3 y MDA-MAB 231. Las células que migraban hacia los quimioatrayentes se midieron utilizando cristal violeta, un colorante nucleico, y se cuantificaron por espectrofotómetros. El sistema puede adaptarse para estudiar diferentes tipos de migración celular, como la haptotaxis, la migración aleatoria y la quimiocinesis.
El ensayo colorimétrico de quimiotaxis QCM 5 µm de 24 pocillos de Millipore proporciona un sistema rápido y eficiente para la determinación cuantitativa de varios factores en la migración celular, como el cribado de agentes farmacológicos, la evaluación de integrinas u otros receptores de adhesión responsables de la migración celular o el análisis de la función génica en células transfectadas.
Además, Chemicon sigue proporcionando numerosos productos de migración, invasión y adhesión, entre ellos:
• Ensayo de migración celular por quimiotaxis QCM, 24 pocillos, 8µm (ECM508, 509)
•Ensayo de migración celular por quimiotaxis QCM, 24 pocillos, 5µm, fluorométrico (ECM507)
•Ensayo de migración celular por quimiotaxis QCM 96 pocillos, 8µm(ECM510)
•Ensayo de migración celular por quimiotaxis QCM, 96 pocillos, 5µm (ECM512)
•Ensayo de migración celular por quimiotaxis QCM 96 pocillos, 3µm (ECM515)
•Ensayo de invasión celular QCM 96-pocillos ECMatrix (ECM555)
• Ensayo de invasión celular basado en colágeno QCM 96 pocillos (ECM556)
Application
El análisis colorimétrico de quimiotaxis QCM de 24 pocillos de 5 µm se realiza en una cámara de migración basada en el principio de la cámara de Boyden. El tamaño de poro de 5 µm de las cámaras de Boyden de este análisis es apropiado para estudiar la migración de un subconjunto de fibroblastos o de células cancerosas. La naturaleza cuantitativa de este análisis es especialmente útil para el cribado de agentes farmacológicos. Cada kit proporciona materiales suficientes para la evaluación de 24 muestras.
El análisis colorimétrico de quimiotaxis QCM de 24 pocillos y 5 µm de Millipore está diseñado para uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones diagnósticas.
Packaging
24 pocillos
Components
Conjunto de placa de migración celular estéril de 24 pocillos de 5 µm: (Ref. 2005708) Dos placas de 24 pocillos con 12 plaquitas por placa (24 plaquitas en total/kit).
Tinción celular: (Ref. 90144) uno de 20 ml.
Tampón de extracción: (Ref. 90145) uno de 20ml.
Hisopos de algodón: (Ref. 10202) 50.
Pinzas: (Ref. 10203) Una.
Storage and Stability
La placa de migración celular de 24 pocillos y 5 µm, y las pinzas se conservan a temperatura ambiente. La tinción celular y el tampón de extracción pueden conservarse a 2° a 8°C hasta la fecha de caducidad. No congele ningún componente.
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Visite la Librería de documentos
Dola Das et al.
Fibrogenesis & tissue repair, 7, 9-9 (2014-06-12)
C5a and its cognate receptor, C5a receptor (C5aR), key elements of complement, are critical modulators of liver immunity and fibrosis. However, the molecular mechanism for the cross talk between complement and liver fibrosis is not well understood. C5a is a
Arash Aghajani Nargesi et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(5), F1142-F1153 (2019-08-29)
Scattered tubular-like cells (STCs) contribute to repair neighboring injured renal tubular cells. Mitochondria mediate STC biology and function but might be injured by the ambient milieu. We hypothesized that the microenviroment induced by the ischemic and metabolic components of renovascular
Tatsuya Hasegawa et al.
Scientific reports, 11(1), 2613-2613 (2021-01-30)
Apical periodontitis (AP) is an acute or chronic inflammatory disease caused by complex interactions between infected root canal and host immune system. It results in the induction of inflammatory mediators such as chemokines and cytokines leading to periapical tissue destruction.
Christopher M Ferguson et al.
Cells, 10(4) (2021-04-04)
Percutaneous transluminal renal angioplasty (PTRA) confers clinical and mortality benefits in select 'high-risk' patients with renovascular disease (RVD). Intra-renal-delivered extracellular vesicles (EVs) released from mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) protect the kidney in experimental RVD, but have not been compared side-by-side
Alfonso Eirin et al.
Stem cell research, 47, 101877-101877 (2020-06-28)
Mesenchymal stromal/stem cell (MSC)-derived extracellular vesicles (EVs) shuttle select MSC contents and are endowed with an ability to repair ischemic tissues. We hypothesized that exposure to cardiovascular risk factors may alter the microRNA cargo of MSC-derived EVs, blunting their capacity