Key Documents
ECM200
Sigma-Aldrich
Ensayo colorimétrico de migración de las células endoteliales con fibronectina QCM 3 µm
Sinónimos:
Endothelial migration assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
Quality Level
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
fluorometric
shipped in
wet ice
General description
También disponible: Ensayo de raspado Cell Comb ¡Obtenga datos bioquímicos de un ensayo de raspado!Pulse aquí
Introducción
La angiogénesis es un proceso fundamental que implica el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Es importante en el desarrollo y la cicatrización de heridas, así como en enfermedades como la retinopatía diabética y el cáncer. Durante la angiogénesis, las células endoteliales tienen que salir de los vasos existentes, migrar a nuevas áreas, proliferar y unirse en nuevos capilares. La migración de las células endoteliales está regulada por muchos factores angiogénicos y antiangiogénicos. Es fundamental que los investigadores comprendan los mecanismos de migración de las células endoteliales.
El ensayo colorimétrico de migración de las células endoteliales 3 μm QCM – fibronectina de Millipore, proporciona un sistema rápido y eficiente para estudiar la capacidad de los compuestos para inducir o inhibir la migración de las células endoteliales. Este ensayo permite también el cribado de agentes farmacológicos, la evaluación de integrinas u otros receptores de adhesión responsables de la migración de las células endoteliales, el análisis de la función génica en células transfectadas y la determinación de la implicación de las proteínas ECM en el movimiento celular.
Este ensayo versátil permite el recuento de células migratorias individuales y, lo que es más importante, permite el análisis cuantitativo por densidad óptica (OD) utilizando un lector de microplacas convencional. Este práctico ensayo permite el cribado a gran escala y la comparación cuantitativa de varias muestras e incluye controles de migración individuales para cada muestra.
Application
El ensayo colorimétrico de migración de células endoteliales QCM 3 μm – fibronectina de Millipore, es ideal para el estudio de la migración de las células endoteliales en respuesta a un estímulo angiogénico. La naturaleza cuantitativa de este ensayo es especialmente útil para el cribado a gran escala de agentes farmacológicos. Las cámaras de control recubiertas con BSA proporcionan un control adecuado de la migración. El tamaño de poro de 3 μm en este ensayo es óptimo para células endoteliales como las HUVEC, pero no es suficiente para la migración de fibroblastos. El ensayo colorimétrico de migración de células endoteliales QCM 3μ – fibronectina está previsto en exclusiva para investigación; no para aplicaciones de diagnóstico.
Cada kit proporciona materiales suficientes para la evaluación de 12 muestras.
Packaging
Suficiente para 12 ensayos
Components
1. Placa de ensayo de fibronectina: Una placa de cultivo de 24 pocillos, que contiene 12 cámaras de Boyden con revestimiento de FN humano, suficiente para la evaluación de 12 muestras problema.
2. Placa de control BSA: Una placa de cultivo de 24 pocillos, que contiene 12 cámaras de Boyden recubiertas con BSA, suficiente para la evaluación de 12 controles.
3. Disolución para tinción celular: Un vial - 10 ml
4. Tampón de extracción: Un vial - 10 ml
5. Placa de extracción de colorante de 24 pocillos
6. Placa de cuantificación de la tinción de 96 pocillos
7. Hisopos: 50 cada uno
8. Pinzas: 1 par
Storage and Stability
Conserve los materiales del kit a 2 a 8°C como máximo hasta su fecha de caducidad. No congelar.
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Positive influence of AP-2alpha transcription factor on cadherin gene expression and differentiation of the ocular surface.
Judith A West-Mays, Jeremy M Sivak, Steve S Papagiotas, Jennifer Kim, Timothy Nottoli et al.
Differentiation null
Bingchen Han et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 30(2), 672-687 (2021-07-19)
Triple-negative breast cancer (TNBC) has a high propensity for organ-specific metastasis. However, the underlying mechanisms are not well understood. Here we show that the primary TNBC tumor-derived C-X-C motif chemokines 1/2/8 (CXCL1/2/8) stimulate lung-resident fibroblasts to produce the C-C motif
Maximilian Seles et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-14)
POU3F3 adjacent non-coding transcript 1 (PANTR1) is an oncogenic long non-coding RNA with significant influence on numerous cellular features in different types of cancer. No characterization of its role in renal cell carcinoma (RCC) is yet available. In this study
Artículos
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.