Key Documents
ECM508
Sigma-Aldrich
Ensayo de migración celular por quimiotaxis QCM, 24 pocillos (8 µm), colorimétrico
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with colorimetric detection.
Sinónimos:
cell migration assay, colorimetric chemotaxis assay
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El ensayo de migración CHEMICON QCM de 24 pocillos es ideal para el estudio de la migración celular por quimiotaxis. Cada kit de ensayo de migración celular Chemicon contiene reactivos suficientes para evaluar 24 muestras. La naturaleza cuantitativa de este ensayo es especialmente útil para el cribado de agentes farmacológicos.
El ensayo de migración CHEMICON QCM de 24 pocillos está diseñado para su uso exclusivo en investigación; no para aplicaciones de diagnóstico.
Packaging
24 pocillos
Components
Conjunto de placa de migración celular de 24 pocillos estéril: (Ref. 90333) Dos placas de 24 pocillos con 12 plaquitas por placa (24 plaquitas en total/kit).
Tinción celular: (Ref. 90144) Un frasco de 20 ml.
Tampón de extracción: (Ref. 90145) Un frasco de 20 ml.
Hisopos de algodón: (Ref. 10202) 50.
Pinzas: (Ref. 10203) Una.
Storage and Stability
Guarde los materiales del kit a 2-8°C como máximo hasta su fecha de caducidad. No congelar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Visite la Librería de documentos
Tieqiang Zhao et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(12), H1719-H1726 (2013-04-16)
Platelet-derived growth factor (PDGF)-D is a newly recognized member of the PDGF family with its role just now being understood. Our previous study shows that PDGF-D and its receptors (PDGFR-β) are significantly increased in the infarcted heart, where PDGFR-β is
Su Jin Hwang et al.
Scientific reports, 6, 21596-21596 (2016-02-18)
Brain metastasis is the most common type of intracranial cancer and is the main cause of cancer-associated mortality. Brain metastasis mainly originates from lung cancer. Using a previously established in vitro brain metastatic model, we found that brain metastatic PC14PE6/LvBr4
The L6 domain tetraspanin Tm4sf4 regulates endocrine pancreas differentiation and directed cell migration.
Keith R Anderson,Ruth A Singer,Dina A Balderes,Laura Hernandez-Lagunas et al.
Development null
Plasma rich in growth factors (PRGF-Endoret) stimulates proliferation and migration of primary keratocytes and conjunctival fibroblasts and inhibits and reverts style=background-c
Anitua E, Sanchez M, Merayo-Lloves J, De la Fuente M, Muruzabal F, Orive G
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Do Young Park et al.
Artificial organs, 44(4), E136-E149 (2019-10-30)
Cartilage extracellular matrix contains antiadhesive and antiangiogenic molecules such as chondromodulin-1, thrombospondin-1, and endostatin. We have aimed to develop a cross-linked cartilage acellular matrix (CAM) barrier for peritendinous adhesion prevention. CAM film was fabricated using decellularized porcine cartilage tissue powder