Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
PTEP24H48
Millipore
Plaquitas colgantes para cultivo celular de 24 pocillos Millicell®
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
cell culture inserts, plate inserts
About This Item
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
material
polystyrene housing
translucent PET membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
feature
0.2x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell migration: suitable
H
15.5 mm
diam.
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
insert working volume
0.2 mL
size
24 wells
surface area
0.3 cm2
color
translucent membrane
pore size
8.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Las plaquitas para cultivo celular colgantes Millicell®con membrana de tereftalato de polietileno (PET) son ideales para el crecimiento y la diferenciación de varios tipos de células. Esta plaquita en envase individual estéril tiene un tamaño de poro de membrana de 8,0 μm y cabe en la mayoría de las placas de cultivo tisular de plástico de 24 pocillos.
En las placas de cultivo tisular de plástico, las células solo pueden acceder a los medios desde sus lados apicales, pero en las plaquitas Millicell® para cultivo de tejidos, las células pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Como consecuencia, el crecimiento, la estructura y la función celulares imitan mucho mejor lo que ocurre in vivo.
El diseño de la plaquita con bridas permite suspenderla dentro del pocillo de la placa de cultivo y permite acceder a ambos lados de la monocapa celular. Los espacios entre los tres brazos salientes facilitan el pipeteo entre el exterior de la plaquita y el pocillo de la placa de cultivo.
Application
  • Angiogénesis
  • Quimiotaxis
  • Migración / Invasión
  • Capas nutritivas
  • Detección Fluorescente / Inmunohistoquímica
  • Metástasis e invasión de células tumorales
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Ver todo
Protocolos
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.