Documentos clave
BI0833
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Línea del producto
Novabiochem®
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Biosynthesis Novabiochem®
Aplicación
BI0833-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0833-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análisis
Color (APHA): 20 max
Dichloroacetic acid: 2.95-3.05% v/v
Form: Clear liquid
Water (H2O): 50ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3