BI0830
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
Sinónimos:
DNA Reagent
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Novabiochem®
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
BI0830-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-P4000 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análisis
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid (by titration): 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 200ppm max
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable