Documentos clave
BI0152
Sigma-Aldrich
Activator Solution 0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinónimos:
1H-tetrazole
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
97 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
bp
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
temperatura de transición
flash point 7.2 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
BI0152-0201 si packaged in 24/400 glass bottles
BI0152-0450 is packaed in 28/405 glass bottles
BI0152-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-1005 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-2505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análisis
Color (APHA): 10 max
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.23-0.27M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 30ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7.2 °C - closed cup