BI0221
Capping Reagent A THF/Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1)
Novabiochem®
Sinónimos:
dna
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temperatura de transición
flash point 4 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
BI0221-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup