Productos recomendados
tpo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
28-32 g/L (TCA content, titration)
técnicas
DNA synthesis: suitable
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
clear
bp
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?