Key Documents
AP107P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de conejo anti-IgG de cabra, Fc, conjugado con HRP
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Según la inmunoelectroforesis, el anticuerpo reacciona con las cadenas pesadas de la IgG de cabra, pero no con las cadenas ligeras de la mayoría de las imnunoglobulinas de cabra. No se detectaron anticuerpos contra la IgM de cabra, ni contra inmunoglobulinas del suero, pero los anticuerpos pueden experimentar reacción cruzada con inmunoglobulinas de otras especies.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
ELISA e inmunoelectrotransferencia (WB) 1:5 000 - 1:100 000
Inmunohistoquímica 1:500 - 1:5 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo de conejo anti-Fc de la IgG de cabra conjugado con HRP es un anticuerpo contra la IgG de cabra para utilizar en ELISA y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Physical form
Liofilizada. Amortiguador = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA y timerosal al 0,01 %.
RECONSTITUCIÓN:
Reconstituir con agua destilada estéril hasta que coincida con el volumen indicado en la etiqueta. Centrifugue el producto si no está completamente claro después de dejar reposar durante 1-2 horas a temperatura ambiente.
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2-8°C durante un máximo de 12 meses. Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante varias semanas a 2-8°C como un líquido no diluido. Después de la dilución no utilizar durante más de un día. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
AVISO:
El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Sanghoon Han et al.
Cancer research and treatment : official journal of Korean Cancer Association, 48(3), 1141-1153 (2015-12-24)
One of the features in cancer development is the migration of cancer cells to form metastatic lesions. CYR61 protein promotes migration and the epithelial-mesenchymal transition in several cancer cell types. Evidence suggests that CYR61 and dexamethasone are relevant to colorectal
Gang Wu et al.
Wellcome open research, 6, 134-134 (2022-03-01)
Background: Siglec-1 is a macrophage lectin-like receptor that mediates sialic acid-dependent cellular interactions. Its upregulation on macrophages in autoimmune disease was shown previously to promote inflammation through suppressing the expansion of regulatory T cells (Tregs). Here we investigate the molecular
Yutaka Yamamuro et al.
Experimental animals, 68(1), 49-56 (2018-08-14)
A relationship between coat color and behavioral characteristics has been reported for numerous species. We previously indicated that particular behavioral traits contributing to the genotype at the agouti locus manifest only when possessing a wild-type allele at the albino (i.e.
Mélanie Morin-Brureau et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(29), 10677-10688 (2011-07-22)
Recent studies suggest that blood-brain barrier (BBB) permeability contributes to epileptogenesis in symptomatic epilepsies. We have previously described angiogenesis, aberrant vascularization, and BBB alteration in drug-refractory temporal lobe epilepsy. Here, we investigated the role of vascular endothelial growth factor (VEGF)
Guangyin Yu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(1), 205-213 (2019-12-20)
Estrogen-related receptor γ (ERRγ) is a member of a small group of orphan nuclear receptor transcription factors that have been implicated in several physiological and pathological processes, including placental development, regulation of metabolic genes or disease. The pattern of expression