Documentos clave
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-156-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.8 hPa ( 149 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
>330 °C
potencia
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
161-164 °C
temperatura de transición
flash point 175 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
Clave InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
347.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
175 °C