D116408
2,7-Dihydroxynaphthalene
97%
Sinónimos:
2,7-Naphthalenediol
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2042383
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
185-190 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
Clave InChI
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2,7-Dihydroxynaphthalene is a organic building block used to prepare sulfonic acids, divinylnaphthalenes, dyes, pigments, and fluorescent whiteners.
Aplicación
Starting material for the synthesis of sulfonic acids and divinylnaphthalenes.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Allergic contact dermatitis from 2,7-dihydroxynaphthalene in hair dye.
A Eskelinen et al.
Contact dermatitis, 36(6), 312-313 (1997-06-01)
Efficient lactic acid-catalyzed route to naphthopyranopyrimidines under solvent-free conditions
Sadeh FN, et al.
Organic preparations and procedures international, 49, 35-44 (2017)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 721-721 (1993)
C R Bloom et al.
Biochemistry, 36(42), 12746-12758 (1997-10-23)
The binding of phenolic ligands to the insulin hexamer occurs as a cooperative allosteric process. Investigations of the allosteric mechanism from this laboratory resulted in the postulation of a model consisting of a three-state conformational equilibrium and the derivation of
Adriana Trapani et al.
Carbohydrate polymers, 207, 720-728 (2019-01-03)
The antibacterial activity of the S-unsubstituted- and S-benzyl-substituted-2-mercapto-benzothiazoles 1-4 has been evaluated after complexation with Methyl-β-Cyclodextrin (Me-β-CD) or incorporation in solid dispersions based on Pluronic® F-127 and compared with that of the pure compounds. This with the aim to gain