Key Documents
1.05554
Supelco
Láminas de aluminio para TLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinónimos:
Láminas de Au para cromatografía en capa fina
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 hojas de aluminio 20 x 20 cm
Nuestras clásicas placas de sílice para TLC se basan en una combinación de nuestro probado gel de sílice 60 y la adición de un único ligante polimérico que produce una superficie muy adherente y dura que no se agrietará ni ampollará y que incluso permite escribir con un lápiz sobre la superficie sin riesgo a dañar la capa.
Application
Placa de aluminio para TLC, gel de sílice recubierto con el indicador fluorescente F254. Las placas para TLC de gel de sílice se presentan en cantidades de 25 placas de un tamaño de 20 x 20 cm para aplicaciones de cromatografía en capa fina.
Linkage
Sustituye a: 5554-7; 5554
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 175 - 225 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 30 µm
A) Prueba de color
Azul VIF Organol: 11 - 25
Ceres negro: 34 - 48
Ceres violeta BRN: 52 - 67
Número de separación: ≥ 10,5
B) Prueba de esteroides
Hidrocortisona: 25 - 37
Reichstein S: 37 - 49
Metiltestosterona: 42 - 54
Valor típico determinado en una lámina condicionada
Eluente A) Tolueno (humedad rel. 45 %)
Eluente B) Etilo acetato/Tolueno (95/5 v/v; 20% humedad rel.)
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Artículos
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Ver todo