Key Documents
8.06373
Sigma-Aldrich
Borohidruro de sodio
fine granular for synthesis
Sinónimos:
Borohidruro de sodio, Tetrahidroborato de sodio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H4BNa
Número de CAS:
Peso molecular:
37.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
241-004-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
220 °C
potency
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.02 % (v/v)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp
>360 °C (slow decomposition)
transition temp
flash point 69 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
General description
El borohidruro de sodio (NaBH4) es el borohidruro más disponible utilizado en diversas aplicaciones industriales. Se considera como un agente reductor selectivo debido a su capacidad de reducir selectivamente aldehídos y cetonas en sus correspondientes alcoholes en presencia de otros grupos funcionales como nitro, éster, amida, lactona, epóxido y nitrilos. El etanol y el metanol se emplean generalmente como disolventes en las reacciones de reducción del NaBH4 .
Application
El borohidruro de sodio (granular fino) puede utilizarse como reductor para preparar:
  • Nanopartículas de hierro de valencia cero soportadas en carbono mesoporoso (Starbon) mediante reducciones in situ de iones Fe3+ .
  • Nanopartículas de Ag en grafeno utilizando AgNO3 como precursor.
  • Sistema catalítico Ag-Pd/ZrO2 aplicable en catálisis plasmónica. También se puede utilizar como fuente para almacenar y generar hidrógeno para aplicaciones de transporte de energía.
Analysis Note
Valoración (hipoclorito): ≥ 98,0 %
Identidad (ICP- OES): pasa la prueba
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium Borohydride
Banfi Luca, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2014)
Hydrogen production from solid sodium borohydride
Gislon P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34(2), 929-937 (2009)
Erandi Peiris et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (162) (2020-09-08)
Localized surface plasmon resonance (LSPR) in plasmonic nanoparticles (NPs) can accelerate and control the selectivity of a variety of molecular transformations. This opens possibilities for the use of visible or near-IR light as a sustainable input to drive and control
Ag-stabilized few-layer graphene dispersions in low boiling point solvents for versatile nonlinear optical applications
Sun Zhenyu, et al.
Carbon, 62, 182-192 (2013)
Synthesis and characterization of robust zero valent iron/mesoporous carbon composites and their applications in arsenic removal
Baikousi M, et al.
Carbon, 93, 636-647 (2015)
Protocolos
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.