Merck
80546
Supelco
Borohidruro de sodio
for HPLC derivatization, LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
Sinónimos:
Tetrahidruroborato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaBH4
Número de CAS:
Peso molecular:
37.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
98.5-101.5% (gas-volumetric)
Formulario
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
trazas de catión
As: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Sb: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
cadena SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)