Documentos clave
8.00763
Sigma-Aldrich
D-(+)-Malic acid
for the resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH(OH)CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
134.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
211-262-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-104 °C
solubilidad
364 g/L
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable