8.00384
L-(-)-Malic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
powder
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
98-103 °C
solubilidad
160 g/L
densidad
1.60 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)[C@@H](O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): -30.0 - -27.0 °
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable