658405
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
97%
Sinónimos:
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
107-111 °C
SMILES string
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI key
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Application
- Oxazolidinone derived 2-azetidinones as metal cation sensors.
- Serotonin receptor agonist named zolmitriptan.
- Schiff base derived zinc metal complexes of biological importance.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?