1.46048
HEIMPLATE Cetrimide agar
Heimplate, USP, EP, JP, plate diam. 90 mm, ICR Settle Plate for long Incubation, suitable for microbiology
Sinónimos:
Pseudomonas Selective Agar
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
envase
pack of 20-120 plates
fabricante / nombre comercial
Heimplate
técnicas
microbiological culture: suitable
placa diám.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.2 (20 °C in H2O)
aplicaciones
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Pseudomonas spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.