Documentos clave
1.05404
Millipore
Agar manitol salado con rojo fenol GranuCult®
EP, USP, JP, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar manitol salado, MSA, agar Chapman
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
EP
JP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
granular
Características
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
GranuCult® prime
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 108 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
108 g/L
densidad aparente
770 kg/m3
aplicaciones
bioburden testing
pharmaceutical
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Staphylococcus spp. (pathogenic)
Descripción general
El agar manitol salado con rojo fenol es una versión modificada del agar selectivo para el aislamiento y la identificación presuntiva de Staphylococcus aureus. La composición del agar manitol salino favorece el crecimiento de Staphylococcus aureus, mientras que su elevado contenido en sal, del 7,5 %, inhibe muchos otros microorganismos. La degradación del manitol a ácido se correlaciona con la patogenicidad de S. aureus y, por tanto, sirve de indicador para esta especie. Algunos enterococos halófilos y vibriones también crecen en el agar manitol salado. A diferencia de la mayoría del resto de estafilococos, S. aureus puede formar ácidos a partir del manitol. Por consiguiente, forman colonias amarillas con zonas amarillas. S. capitis, S. simulans, S. carnosus, S. curi, S. lentus y S. gallinarum también son positivos para manitol.
Aplicación
El agar manitol salado con rojo fenol se utiliza para el aislamiento y la identificación presuntiva de Staphylococcus aureus en productos farmacéuticos no estériles y alimentos.
Nota al pie de página
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.