Key Documents
1.10983
Supelco
N,N-Dimetilformamida
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinónimos:
DMF, N,N-Dimetilmetanamida, Dimetilamida del ácido fórmico, DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-679-5
NACRES:
NA.03
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Inchi Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD y FID se ha desarrollado especialmente para cromatografía de gases en combinación con ECD (detector de captura de electrones) y FID (detector de ionización de llama). Los disolventes SupraSolv® ofrecen el intervalo de tiempo de retención específico más grande, una línea basal clara y un cociente señal a ruido mínimo, lo que produce resultados analíticos fiables y reproducibles.
Application
Se utiliza para aplicaciones de GC como la detección sensible en análisis de residuos y medioambiental.
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup