1.00397
N,N-Dimetilformamida
for peptide synthesis
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
potencia
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
15.2 %
impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤10 ppm Amines (Dimethylamine)
≤300 ppm Water
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 57.5 °C
solubilidad
soluble 1000 g/L
densidad
0.944 g/mL (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine): ≤ 10 ppm
Evaporation residue: ≤ 10
Water: ≤ 300 ppm
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup