Documentos clave
5.89565
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida
≥99.8%, anhydrous
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
≥99.8%
bp:
153 °C (lit.)
presión de vapor:
2.7 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
temp. de autoignición
833 °F
lim. expl.
15.2 %
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup