33120
N,N-Dimetilformamida
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
153 °C (lit.)
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
lim. expl.
15.2 %
impurezas
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤15
índice de refracción
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
152-154 °C
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Extraction of chlorophyll containing pigments from the intact tissues of cotyledons of Cucumis sativus.
- Isolation of chlorophyll a from the cell cultures of unicellular marine algae.4
- As reducing agent and solvent for the preparation of Au@Ag core-shell nanocrystals.
Envase
Otras notas
The article number 33120-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33120-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33120-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33120-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33120-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33120-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
greener alternative product
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?