Documentos clave
1.00022
Supelco
Acetona
for spectroscopy Uvasol®
Sinónimos:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-662-2
NACRES:
NA.03
grado:
spectrophotometric grade
Ensayo:
≥99.9% (GC)
técnicas:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
presión de vapor:
184 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
spectrophotometric grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Uvasol®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
465 °C (DIN 51794)
potencia
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
13.2 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
residuo de evap.
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmitancia
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥60%
340 nm, ≥85%
345 nm, ≥95%
350 nm, ≥99%
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidad
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point <-20 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.82
λ: 335 nm Amax: ≤0.22
λ: 340 nm Amax: ≤0.07
λ: 345 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Aplicación
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6