Documentos clave
AX0110
Supelco
Acetona
OmniSolv® HR-GC
Sinónimos:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
200-662-2
Ensayo:
≥99.7% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
presión de vapor:
184 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
suitable for EPA 1633
Nivel de calidad
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.7% (GC)
Formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤5
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point <-20 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
OmniSolv® HR-GC
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.7% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)50ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testTitrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.5% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2