1.08110
Tetrahidrofuran
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, for spectroscopy Uvasol®
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
lim. expl.
1.8-11.8 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
residuo de evap.
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmitancia
215 nm, ≥30%
245 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
275 nm, ≥90%
310 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -20 °C
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción UV
λ: 215 nm Amax: ≤0.52
λ: 245 nm Amax: ≤0.30
λ: 265 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 310 nm Amax: ≤0.01
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 215 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 310 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 215 nm): ≤ 0.52
Absorbance (at 245 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 265 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 310 nm): ≤ 0.01
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup