Key Documents
1.00965
Supelco
Tetracloroetileno
for spectroscopy Uvasol®
Sinónimos:
Tetracloroetileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2Cl4
Número de CAS:
Peso molecular:
165.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
204-825-9
NACRES:
NA.03
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
potency
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤20 ppm Hydrocarbons (related to squalane/squalene(3050-2900 cm-1))
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmittance
290 nm, ≥20%
295 nm, ≥65%
300 nm, ≥80%
305 nm, ≥85%
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
solubility
0.16 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 290 nm Amax: ≤0.70
λ: 295 nm Amax: ≤0.19
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 305 nm Amax: ≤0.07
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
General description
La obtención de resultados analíticos exactos en espectroscopia UV/VIS e infrarrojo depende del uso de disolventes muy puros para la preparación de la muestra. La gama de disolventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> se ha diseñado especialmente para espectroscopia y otras aplicaciones que requieren disolventes de la mayor pureza espectral. El proceso de refinamiento permite un mayor grado de seguridad en las aplicaciones y evita interpretaciones erróneas de los resultados analíticos causados por trazas de contaminación UV, IR y de fluorescencia. Los disolventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ofrecen la mejor transmitancia UV. En todas las especificaciones, la transmitancia mínima de 5 longitudes de onda típicas son idénticas.
Application
  • Tricloroetileno, tetracloroetileno y tetracloruro de carbono en una atmósfera urbana: proporciones de mezcla y patrones temporales: se investigan las concentraciones atmosféricas de tetracloroetileno y compuestos relacionados, destacando sus patrones temporales y sus implicaciones para la supervisión medioambiental y los marcos normativos (De Blas et al., 2013).
  • Preparación de patrones de cilindros de gas para la medición de niveles de trazas de benceno y tetracloroetileno: se discute la preparación de patrones de cilindros de gas para la medición precisa de los niveles de trazas de tetracloroetileno, lo cual es crucial para la supervisión medioambiental e industrial (Schmidt et al., 1983).
  • Aplicación de un adsorbente capilar de sílice monolítico para la preconcentración del tricloroetileno y el tetracloroetileno atmosféricos: se presenta un método novedoso que utiliza adsorbentes capilares de sílice monolítica para la preconcentración y posterior análisis del tetracloroetileno atmosférico, mejorando las capacidades de detección en la supervisión medioambiental (Chang et al., 2006).
  • Determinación de trazas de tetracloroetileno en aguas naturales mediante cromatografía de líquidos a alta presión por inyección acuosa directa: esta investigación proporciona un método para la determinación de trazas de tetracloroetileno en aguas naturales mediante cromatografía de líquidos a alta presión, que es crucial para el control de la calidad del agua y la evaluación del impacto medioambiental (Kummert et al., 1978).
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1