W246905
Eugenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
composición
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
densidad
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
eugenol, Eugenyl acetate
Organoléptico
clove; spicy; sweet
cadena SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Repellent Activity of Clove Essential Oil Volatiles and Development of Nanofiber-Based Dispensers against Pear Psyllids (Hemiptera: Psyllidae).: Research on the repellent properties of clove oil volatiles, including Eugenyl acetate, demonstrating its effectiveness in pest control applications (Czarnobai De Jorge et al., 2022).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
142 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?