Merck
W310808
Sigma-Aldrich
Vanillin acetate
≥98%, FG
Sinónimos:
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número de FEMA:
3108
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.035
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
creamy; sweet; vanilla
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
mp
77-79 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; sweet; vanilla
cadena SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor