Merck
W305502
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
≥97%, FG
Sinónimos:
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número de FEMA:
3055
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.166
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
caramel; coffee; brown; pungent
cadena SMILES
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)