W337706
trans-2,cis-6-Nonadienal
mixture of isomers, ≥96%, stabilized, FCC, FG
Sinónimos:
(E,Z)-2,6-Nonadienal, Violet leaf aldehyde
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensayo
≥96%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cucumber; fatty; green; vegetable; violet
cadena SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
Clave InChI
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Aplicación
- Induction of a wide range of C(2-12) aldehydes and C(7-12) acyloins in the kidney of Wistar rats after treatment with a renal carcinogen, ferric nitrilotriacetate.: Toyokuni et al. explore the biochemical impact of ferric nitrilotriacetate, a renal carcinogen, on the generation of various aldehydes including trans-2,cis-6-Nonadienal in the kidneys of Wistar rats. This research highlights the role of oxidative stress and lipid peroxidation in renal carcinogenesis (Toyokuni et al., 1997).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?