Merck
P8533
Sigma-Aldrich
Tributylammonium pyrophosphate
Sinónimos:
N,N-dibutyl-1-butanamine diphosphate
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O.CCCCN(CCCC)CCCC.CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27N.H4O7P2/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h2*4-12H2,1-3H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
Clave InChI
WRMXOVHLRUVREB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Tributylammonium pyrophosphate is a phosphorylating reagent used in the synthesis of modified dNTPs (deoxynucleoside triphosphates) which are important building blocks for the generation of DNA, RNA, functionalized nucleic acids.
Aplicación
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of 3′-deoxy-apio-nucleic acid duplexes
  • Synthesis of deoxynucleoside S-methylphosphonic acids
  • Preparation of fluorescent non-nucleotide ATP analog N-methylanthraniloylamideethyl triphosphate
Tributylammonium pyrophosphate used as a phosphorylating reagent:
  • In the synthesis of S′-deoxy-S′-methylphosphonic acid diphosphate along with 1, 1′-carbonyl diimidazole.
  • In the synthesis of gram-scale level base-modified ribonucleoside-5′-O-triphosphates.
  • In one-pot chemical synthesis of 2′-deoxynucleoside-5′-triphosphates with better protection.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A facile and effective synthesis of dinucleotide 5?-triphosphates
Abramova T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15, 6549-6555 (2007)
CONVERSION OF MONO- AND OLIGODEOXYRIBONUCLEOTIDES TO 5-TRIPHOSPHATES.
D E HOARD et al.
Journal of the American Chemical Society, 87, 1785-1788 (1965-04-20)