P8135
Sodium pyrophosphate dibasic
practical grade
Sinónimos:
Disodium dihydrogen pyrophosphate, Sodium diphosphate dibasic
About This Item
Productos recomendados
grade
practical grade
Quality Level
assay
≥90% NaOH basis (titration)
form
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)