93397
Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Sinónimos:
Pyrophosphoric acid tris(tetrabutylammonium) salt, Tetrabutylammonium pyrophosphate (3:1)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Formulario
crystals
impurezas
≤8% water
grupo funcional
amine
phosphate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
Clave InChI
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- The Role of the Maleimide Ring System on the Structure-Activity Relationship of Showdomycin: Discusses unexpected triphosphorylation involving Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate (P Rosenqvist et al. - European Journal of Organic Chemistry, 2022).
- Chemical Approaches to Inhibitors of Isoprenoid Biosynthesis: Mentions the reduction of ester group in the context of pyrophosphate chemistry (P Merino et al. - RSC Advances, 2017).
- Emissive Synthetic Cofactors: Involves Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate in the synthesis of an ATP analog (J Feldmann, Y Li, Y Tor - Chemistry-A European Journal, 2019).
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?