L3609
2,4-Lutidine
99%
Sinónimos:
2,4-Dimethylpyridine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?