Merck
D15405
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
technical grade, 90%
Sinónimos:
5,6-Diamino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedithione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI key
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)